Molybdänsäure ≥85% (MoO₃-Basis) ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 88.06 EUR
232084-100G 232084-500G
Molybdänsäure ≥85% (MoO₃-Basis) ACS, Fluka™
Molybdic acid
Formel: H₂MoO₄
Molecular Weight: 161,95 g/mol
Siedepunkt: ~ 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036287
CAS-Nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR