Ammoniumhexafluorophosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
003135-100G 003135-500G 003135-25G
FLUO003135-100GEA 97.2 EUR
FLUO003135-100G FLUO003135-500G FLUO003135-25G
Ammoniumhexafluorophosphat
Ammonium hexafluorophosphate
Formel: H₄F₆NP
Molecular Weight: 163 g/mol
Schmelzpunkt: 198
Dichte: 2.18 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00064642
CAS-Nummer: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00557