Ammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
216593-100G 216593-25G 216593-5G
SIAL216593-100GEA 424 EUR
SIAL216593-100G SIAL216593-25G SIAL216593-5G
Ammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexafluorophosphate
Formel: H₄F₆NP
Molecular Weight: 163 g/mol
Schmelzpunkt: 198
Dichte: 2.18 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00064642
CAS-Nummer: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00557