Selen(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
200107-25G 200107-5G
SIAL200107-25GEA 154 EUR
SIAL200107-25G SIAL200107-5G
Selen(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508