Selen(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Selendioxid, Selenigsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
325473-100G 325473-500G 325473-5G
SIAL325473-100GEA 86.2 EUR
SIAL325473-100G SIAL325473-500G SIAL325473-5G
Selen(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Molecular Weight: 110,96 g/mol
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08508