Selen(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Selentrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204315-10G 204315-50G
SIAL204315-10GEA 216 EUR
SIAL204315-10G SIAL204315-50G
Selen(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Selen(VI)oxid
Formel: O₃Se
Molecular Weight: 126,96 g/mol
Schmelzpunkt: 117,85…118.85 °C
Dichte: 3,6 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 13768-86-0
EINECS: 237-385-1