Selen(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Selentrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213365-100G 213365-500G
SIAL213365-100GEA 145 EUR
SIAL213365-100G SIAL213365-500G
Selen(VI)oxid, Sigma-Aldrich®
Selen(VI)oxid
Formel: O₃Se
Molecular Weight: 126,96 g/mol
Schmelzpunkt: 117,85…118.85 °C
Dichte: 3,6 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 13768-86-0
EINECS: 237-385-1