Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

243450-250G 243450-50G
SIAL243450-250GEA 750 EUR
SIAL243450-250G SIAL243450-50G
Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
Molecular Weight: 159,6 g/mol
Siedepunkt: 1245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR