Certrichlorid
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Cer(III)chlorid
900845.0025 900845
CHMP900845.0025EA 0 EUR
CHMP900845.0025 CHMP900845
Certrichlorid
Certrichlorid
Formel: CeCl₃
Molecular Weight: 246,47 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,193 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 13,02008