Samarium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Samarium (II) iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
409340-1G
409340-5G
SIAL409340-1GEA
202
EUR
SIAL409340-1G
SIAL409340-5G
Samarium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Formel:
SmI₂ Molecular Weight: 404,17 g/mol |
MDL:
MFCD00058873 CAS-Nummer: 32248-43-4 |