Praseodymtrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Praseodym(III)nitrat Hexahydrat
11240.14 11240.22
11240.14EA 170 EUR
11240.14 11240.22
Praseodymtrinitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 15878-77-0 Molecular Formula: Pr(NO3)3.6H2O Formula Weight: 435.01 (326.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149826
Formel: N₃O₉Pr·6H₂O
Molecular Weight: 435,01 g/mol
Schmelzpunkt: 56 °C
Dichte: 2,233 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149826
CAS-Nummer: 15878-77-0
EINECS: 233-796-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III