Neodym(III)oxid ≥99,997% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13837.14 13837.22
13837.14EA 133 EUR
13837.14 13837.22
Neodym(III)oxid ≥99,997% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodym(III)oxid
Purity: 99.997% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formel: Nd₂O₃
Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2272 °C
Dichte: 7,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011134
CAS-Nummer: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450