Cer(III)sulfat 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dicertrisulfat
378660500 378662500
ACRO378660500EA 100 EUR
ACRO378660500 ACRO378662500
Cer(III)sulfat 99.9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Cerium(III) sulphate
Formel: Ce₂O₁₂S₃
Molecular Weight: 568,42 g/mol
Dichte: 2,89 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 13454-94-9
EINECS: 236-644-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %