1-Brom-2-naphthol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2-hydroxynaphthalin
107160250 107161000
ACRO107160250EA 49.7 EUR
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Brom-2-naphthol 98%
1-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
MDL: MFCD00003869
CAS-Nummer: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %