1-Brom-2-naphthol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxynaphthalin
A18692.14
A18692.22
A18692.14EA
41.8
EUR
A18692.14
A18692.22
1-Brom-2-naphthol ≥97%
1-Brom-2-naphthol
Purity: 97%
CAS No.: 573-97-7
Molecular Formula: C10H7BrO
Formula Weight: 223.08
Melting Point: 76-81°
Beilstein Reference: 2044001
Formel:
C₁₀H₇BrO Molecular Weight: 223,07 g/mol Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003869 CAS-Nummer: 573-97-7 EINECS: 209-363-1 |