6-Brom-2-naphthol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
107170250
107171000
ACRO107170250EA
55.1
EUR
ACRO107170250
ACRO107171000
6-Brom-2-naphthol 97%
6-Brom-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇BrO Molecular Weight: 223,07 g/mol Siedepunkt: 200 - 205 °C (20 -rr) Schmelzpunkt: 125…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004081 CAS-Nummer: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |
Color of solution | ≤100 APHA (10% aq. soln.) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...