6-Brom-2-naphthol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
A18535.18
A18535.09
A18535.18EA
101
EUR
A18535.18
A18535.09
6-Brom-2-naphthol ≥97%
6-Brom-2-naphthol
Purity: 97%
CAS No.: 15231-91-1
Molecular Formula: C10H7BrO
Formula Weight: 223.08
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 1100270
Formel:
C₁₀H₇BrO Molecular Weight: 223.07 g/mol Siedepunkt: 200…205 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004081 CAS-Nummer: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |