6-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B73406-100G B73406-25G
SIALB73406-100GEA 115 EUR
SIALB73406-100G SIALB73406-25G
6-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Siedepunkt: 200…205 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 128 °C
MDL: MFCD00004081
CAS-Nummer: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0