2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
121601000
121605000
ACRO121601000EA
49
EUR
ACRO121601000
ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₈O₂ Molecular Weight: 172,18 g/mol Siedepunkt: 192 °C (27 mmHg) Schmelzpunkt: >77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004005 CAS-Nummer: 708-06-5 EINECS: 211-902-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Moist powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥77 °C (on dry basis) |
Water | 25 to 60 % (K.F.) |
HPLC | ≥93 % (on dry basis) |