2-Hydroxy-1-naphthaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
B23951.14 B23951.22
B23951.14EA 39.7 EUR
B23951.14 B23951.22
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd 98%
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 708-06-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Boiling Point: 191-193°/27mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004005
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 191…193 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004005
CAS-Nummer: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
ADR: 9,III