2-Hydroxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H45353-100G
H45353-25G
SIALH45353-100GEA
66.5
EUR
SIALH45353-100G
SIALH45353-25G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₈O₂ Molecular Weight: 172,18 g/mol |
MDL:
MFCD00004005 CAS-Nummer: 708-06-5 EINECS: 211-902-0 |