4-Chlor-1-naphthol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-4-hydroxynaphthalin, 4-CN
109550050
109550250
109551000
ACRO109550050EA
59.6
EUR
ACRO109550050
ACRO109550250
ACRO109551000
4-Chlor-1-naphthol 97%
4-Chlor-1-naphthol
Formel:
ClC₁₀H₆OH Molecular Weight: 178.62 g/mol Siedepunkt: 307 Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003974 CAS-Nummer: 604-44-4 EINECS: 210-068-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to grey to light brown Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 117 to 122 °C |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |