1-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäure, 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109630-100G 109630-5G
SIAL109630-100GEA 56.1 EUR
SIAL109630-100G SIAL109630-5G
1-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 205 °C
MDL: MFCD00003960
CAS-Nummer: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04859