2-Hydroxy-1-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H45809-250G H45809-5G
SIALH45809-250GEA 106 EUR
SIALH45809-250G SIALH45809-5G
2-Hydroxy-1-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
MDL: MFCD00004009
CAS-Nummer: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2