3-Hydroxy-2-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäure, 3-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure, 2-Hydroxy-3-naphthoesäure
A19214.0B
A19214.30
A19214.0BEA
101
EUR
A19214.0B
A19214.30
3-Hydroxy-2-naphthoesäure ≥98%
3-Hydroxy-2-naphthoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 92-70-6
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 744100
Merck Reference: 14,4835
MDL No.: MFCD00004103
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188.18 g/mol Siedepunkt: 368 Schmelzpunkt: 218…222 °C Flammpunkt: 220 °C (428 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004103 CAS-Nummer: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Merck Index: 13,04860 |