6-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050
347650250
ACRO347650050EA
56.8
EUR
ACRO347650050
ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
6-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188.18 g/mol Schmelzpunkt: 240…250 °C |
MDL:
MFCD00060070 CAS-Nummer: 16712-64-4 EINECS: 240-759-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 240 to 250 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |