6-Hydroxy-2-naphthoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
B21791.06
B21791.14
B21791.06EA
61.6
EUR
B21791.06
B21791.14
6-Hydroxy-2-naphthoesäure ≥99%
6-Hydroxy-2-naphthoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 16712-64-4
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 2692084
Formel:
C₁₁H₈O₃ Schmelzpunkt: 248…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060070 CAS-Nummer: 16712-64-4 EINECS: 240-759-7 |