Dansylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 65.3 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
Dansylchlorid 98%
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269,75 g/mol
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA