Dansylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
A13828.14 A13828.03 A13828.06
A13828.14EA 462 EUR
A13828.14 A13828.03 A13828.06
Dansylchlorid 96%
Dansylchlorid
Purity: 96+% CAS No.: 605-65-2 Molecular Formula: C12H12ClNO2S Formula Weight: 269.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 2217205 Merck Reference: 14,2814 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003985
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269.75 g/mol
Schmelzpunkt: 69…75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840