Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 77.2 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840