Dansylchlorid

Lieferant: Serva
Gefahr

Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid

20179.04 20179.05
SERA20179.04EA 0 EUR
SERA20179.04 SERA20179.05
Dansylchlorid
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269.75 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02840

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR