Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
39220-1G-F 39220-50G-F 39220-5G-F
SIAL39220-1G-FEA 123 EUR
SIAL39220-1G-F SIAL39220-50G-F SIAL39220-5G-F
Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269.75 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02840