Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D2625-1G D2625-25G
SIALD2625-1GEA 71.6 EUR
SIALD2625-1G SIALD2625-25G
Dansylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molecular Weight: 269,75 g/mol
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840