Dansylhydrazid
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurehydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonohydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonohydrazid, Dansylhydrazin
02101474.2
02101474.5
0210147401
ICNA02101474.2EA
69.2
EUR
ICNA02101474.2
ICNA02101474.5
ICNA0210147401
Dansylhydrazid
Dansylhydrazid
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₂S Molecular Weight: 265.34 g/mol |
MDL:
MFCD00003986 CAS-Nummer: 33008-06-9 EINECS: 251-337-7 |