1-Nitroso-2-naphthol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalin
151530250
151531000
151535000
ACRO151530250EA
44.2
EUR
ACRO151530250
ACRO151531000
ACRO151535000
1-Nitroso-2-naphthol 98%
1-Nitroso-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003884 CAS-Nummer: 131-91-9 EINECS: 205-043-0 UN: 3077 Merck Index: 12,06739 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 108 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % (On dry substance) |