1-Nitroso-2-naphthol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalin
A10622.09 A10622.18 A10622.30
A10622.09EA 28 EUR
A10622.09 A10622.18 A10622.30
1-Nitroso-2-naphthol ≥99%
1-Nitroso-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 131-91-9 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 104-108° dec. Beilstein Reference: 776947 Merck Reference: 14,6641 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003884
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173.17 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 104…108 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003884
CAS-Nummer: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06739