1-Nitroso-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
114693-100G 114693-25G
SIAL114693-100GEA 155 EUR
SIAL114693-100G SIAL114693-25G
1-Nitroso-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-Nitroso-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173.17 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003884
CAS-Nummer: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
Merck Index: 12,06739