4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

174556-25G 174556-5G
SIAL174556-25GEA 268 EUR
SIAL174556-25G SIAL174556-5G
4-Methoxy-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-1-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 131
MDL: MFCD00003976
CAS-Nummer: 84-85-5
EINECS: 201-566-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR