1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthalin-1,8-dicarbonsäureanhydrid, Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion, Benzo[de]isochromen-1,3-dion, 1,8-Naphthalsäureanhydrid, 1H,3H-Naphtho(1,8-cd)pyran-1,3-dion
128141000
128145000
128140025
ACRO128141000EA
30.3
EUR
ACRO128141000
ACRO128145000
ACRO128140025
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid 97%
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₆O₃ Molecular Weight: 198.18 g/mol Siedepunkt: 425 Schmelzpunkt: >269 °C Flammpunkt: 272 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006925 CAS-Nummer: 81-84-5 EINECS: 201-380-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥269 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |