1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Naphthalin-1,8-dicarbonsäureanhydrid, Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion, Benzo[de]isochromen-1,3-dion, 1,8-Naphthalsäureanhydrid, 1H,3H-Naphtho(1,8-cd)pyran-1,3-dion
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
A13519.0BEA
142
EUR
A13519.0B
A13519.18
A13519.30
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid ≥97%
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid
Purity: 97%
CAS No.: 81-84-5
Molecular Formula: C12H6O3
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 153190
Formel:
C₁₂H₆O₃ Molecular Weight: 198.18 g/mol Siedepunkt: 425 Schmelzpunkt: 269…273 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006925 CAS-Nummer: 81-84-5 EINECS: 201-380-2 |