1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Naphthalin-1,8-dicarbonsäureanhydrid, Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion, Benzo[de]isochromen-1,3-dion, 1,8-Naphthalsäureanhydrid, 1H,3H-Naphtho(1,8-cd)pyran-1,3-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N1607-100G N1607-500G
SIALN1607-100GEA 39.1 EUR
SIALN1607-100G SIALN1607-500G
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₆O₃
Molecular Weight: 198.18 g/mol
Siedepunkt: 425
Schmelzpunkt: 267…270 °C
MDL: MFCD00006925
CAS-Nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2