1-Acetylnaphthalin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1'-Acetonaphthon, Methyl-α-naphthylketon
400090010 400092500
ACRO400090010EA 233 EUR
ACRO400090010 ACRO400092500
1-Acetylnaphthalin 95%
1-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1.119 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004013
CAS-Nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: