2-Acetylnaphthalin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2'-Acetonaphthon, Methyl-β-naphthylketon
158881000
158885000
ACRO158881000EA
34.3
EUR
ACRO158881000
ACRO158885000
2-Acetylnaphthalin 99%
2-Acetylnaphthalin
Formel:
C₁₂H₁₀O Molecular Weight: 170,21 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…56 °C Dichte: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004108 CAS-Nummer: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Ash | ≤0.005 % |