2-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2'-Acetonaphthon, Methyl-β-naphthylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
134775-100G 134775-5G
SIAL134775-100GEA 245 EUR
SIAL134775-100G SIAL134775-5G
2-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004108
CAS-Nummer: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III