2-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2'-Acetonaphthon, Methyl-β-naphthylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W272302-100G-K W272302-1KG-K
SIALW272302-100G-KEA 85 EUR
SIALW272302-100G-K SIALW272302-1KG-K
2-Acetylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1.1171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004108
CAS-Nummer: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9 III