Silbertetrafluoroborat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Argentous tetrafluoroborate
197090100
197090500
197090010
ACRO197090100EA
159
EUR
ACRO197090100
ACRO197090500
ACRO197090010
Silbertetrafluoroborat 99%
Silbertetrafluoroborat
Formel:
AgBF₄ Molecular Weight: 194.67 g/mol Schmelzpunkt: 200 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003408 CAS-Nummer: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN: 3260 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder |
Assay | ≥43.92 % (BF4) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...