Silbertetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Argentous tetrafluoroborate
11539.09 11539.18
11539.09EA 149 EUR
11539.09 11539.18
Silbertetrafluoroborat ≥99%
Silbertetrafluoroborat
Purity: 99% CAS No.: 14104-20-2 Molecular Formula: AgBF4 Formula Weight: 194.67 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 200° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003408
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194.67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II