Silbertetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Argentous tetrafluoroborate
002865-10G 002865-50G
FLUO002865-10GEA 0 EUR
FLUO002865-10G FLUO002865-50G
Silbertetrafluoroborat
Silbertetrafluoroborat
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II