Silbertetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 120 EUR
8.18881.0005 8.18881.0025
Silbertetrafluoroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Silbertetrafluoroborat
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol