Silbertetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
208361-10G 208361-1G 208361-50G
SIAL208361-10GEA 149 EUR
SIAL208361-10G SIAL208361-1G SIAL208361-50G
Silbertetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Silbertetrafluoroborat
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II